Få mere at vide
[4-(Trimethylammonium)benzyl] Alkoholbromid, TRC
Artikelnummer. 30457156
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30457156 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30457156 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT795775100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(Trimethylammonium)benzyl] Alcohol Bromide
Molekylær formel C10 H16 N O . Br
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16NO.BrH/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10;/h4-7,12H,8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].C[N+](C)(C)c1ccc(CO)cc1
IUPAC navn [4-(hydroxymethyl)phenyl]-trimethylazanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 246.144
Formel vægt 245.042