Få mere at vide
4-(Trifluormethylthio)phenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 15490119
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490119 1 g 1g
15410129 250 mg 250mg
15400129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63432.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 243977-23-3 | C9H7F3O2S | 236,208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 243977-23-3
Molekylær formel C9H7F3O2S
Molekylvægt (g/mol) 236.208
MDL nummer MFCD00236351
InChI nøgle BFDKCZMYQOSTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl thio phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenyl-acetic acid, 2-4-trifluoromethylthio phenyl acetic acid, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl acetic acid, pubchem7296, acmc-1chv0
PubChem CID 2777902
IUPAC navn 2-[4-(trifluormethylsulfanyl)phenyl]eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)SC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 236.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof