Få mere at vide
4-(Trifluormethylthio)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethylthio)phenol |
| CAS | 461-84-7 |
| Molekylær formel | C7H5OF3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-[(Trifluoromethyl)thio]phenol (ACI), Phenol','p-[(trifluoromethyl)thio]- (7CI','8CI), 4-Trifluoromethylmercaptophenol, 4-Trifluoromethylsulfanylphenol, p-[(Trifluoromethyl)thio]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H |
| SMIL | FC(F)(F)SC1=CC=C(O)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-((trifluoromethyl)thio)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.17 |
| Formel vægt | 194 |