Få mere at vide
4-(Trifluormethylthio)phenol, TRC
Artikelnummer. 30449425
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30449425 1 g
1 options
Artikelnummer. 30449425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7970101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethylthio)phenol
CAS 461-84-7
Molekylær formel C7H5OF3S
Mængde 1 g
Synonym 4-[(Trifluoromethyl)thio]phenol (ACI), Phenol','p-[(trifluoromethyl)thio]- (7CI','8CI), 4-Trifluoromethylmercaptophenol, 4-Trifluoromethylsulfanylphenol, p-[(Trifluoromethyl)thio]phenol
InChI formel InChI=1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
SMIL FC(F)(F)SC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 4-((trifluoromethyl)thio)phenol
Molekylvægt (g/mol) 194.17
Formel vægt 194