missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Trifluoromethylthio)phenol, 98%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11421587
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421587 5 g 5g
11411587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11421587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24996.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 461-84-7
Molekylær formel C7H5F3OS
Molekylvægt (g/mol) 194.171
MDL nummer MFCD00036035
InChI nøgle YYCPTWHVKSATQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio phenol, 4-trifluoromethyl thio phenol, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenol, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenol, 4-trifluoromethylsulfanyl phenol, 4-trifluoromethylthio hydroxybenzene, p-trifluoromethylthio phenol, 4-trifluoromethyl sulphanyl phenol, phenol, 4-trifluoromethyl thio
PubChem CID 3815158
IUPAC navn 4-(trifluoromethylsulfanyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1O)SC(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethylthio)phenol
Smeltepunkt 57°C to 60°C
Kogepunkt 77°C to 78°C (7 mmHg)
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 194.18
Procent renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.