Få mere at vide
4-(Trifluoromethylthio)aniline, 98%
Artikelnummer. 11352877
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352877 1 g 1g
11362877 5 g 5g
11372877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16067.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 372-16-7 | C7H6F3NS | 193.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-16-7
Molekylær formel C7H6F3NS
Molekylvægt (g/mol) 193.19
MDL nummer MFCD00040926
InChI nøgle OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
SMIL NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethylthio)aniline
Tæthed 1.344
Kogepunkt 103°C (11 mmHg)
Flammepunkt 106°C (222°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.528
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2208859
IUPAC navn 4-(trifluormethylsulfanyl)anilin
Formel vægt 193.19
Procent renhed 98%