Få mere at vide
4-(Trifluoromethylthio)aniline, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10129282 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10129282 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10129282 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371940010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 372-16-7
Molekylær formel C7H6F3NS
Molekylvægt (g/mol) 193.19
MDL nummer MFCD00040926
InChI nøgle OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
IUPAC navn 4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]aniline
SMIL NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethylthio)aniline
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.3510g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Formel vægt 193.19
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Liquid