Få mere at vide
4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzyl Alcohol |
| CAS | 219872-98-7 |
| Molekylær formel | C8 H7 F3 O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3O3S/c9-8(10,11)15(13,14)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2 |
| SMIL | OCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | [4-(trifluoromethylsulfonyl)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.2 |
| Formel vægt | 240.0068 |