Få mere at vide
4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzaldehyde |
| CAS | 650-89-5 |
| Molekylær formel | C8 H5 F3 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O3S/c9-8(10,11)15(13,14)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H |
| SMIL | FC(F)(F)S(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(trifluoromethylsulfonyl)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.18 |
| Formel vægt | 237.9911 |