missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30449770
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449770 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449770 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7917751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzaldehyde
CAS 650-89-5
Molekylær formel C8 H5 F3 O3 S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H5F3O3S/c9-8(10,11)15(13,14)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
SMIL FC(F)(F)S(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn 4-(trifluoromethylsulfonyl)benzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 238.18
Formel vægt 237.9911
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.