Få mere at vide
4-Trifluoromethylnicotinamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312713
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312713 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312713 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17845700AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
CAS 158062-71-6
Analyt- eller komponentnavne 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H5 F3 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H5F3N2O/c8-7(9,10)5-1-2-12-3-4(5)6(11)13/h1-3H,(H2,11,13)
SMIL NC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 190.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 190.0354 g/mol