Få mere at vide
4-Trifluoromethylnicotinamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide |
| CAS | 158062-71-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H5 F3 N2 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3N2O/c8-7(9,10)5-1-2-12-3-4(5)6(11)13/h1-3H,(H2,11,13) |
| SMIL | NC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide |
| Vis mere |