Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamid, TRC
Artikelnummer. 30450794
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30450794 5 g
1 options
Artikelnummer. 30450794 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8964055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
CAS 72505-21-6
Molekylær formel C8H6F3NS
Mængde 5 g
Synonym M330955
InChI formel InChI=1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
SMIL NC(=S)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)benzencarbothioamid
Molekylvægt (g/mol) 205.2
Formel vægt 205.0173