Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide |
| CAS | 72505-21-6 |
| Molekylær formel | C8H6F3NS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | M330955 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13) |
| SMIL | NC(=S)c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-(trifluormethyl)benzencarbothioamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.2 |
| Formel vægt | 205.0173 |