Få mere at vide
4-(Trifluormethyl)pyridin, 97%
Artikelnummer. 11420028
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420028 5 g 5g
11410028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22951.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 3796-24-5 | C6H4F3N | 147,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3796-24-5
Molekylær formel C6H4F3N
Molekylvægt (g/mol) 147.1
MDL nummer MFCD00153289
InChI nøgle IIYVNMXPYWIJBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem8028, p-trifluoromethylpyridine, acmc-1ctve
PubChem CID 138055
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=CN=CC=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)pyridine
Tæthed 1.27
Kogepunkt 107 °C til 110 °C
Flammepunkt 20 °C (68 °F)
Brydningsindeks 1.4147
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1364589
Formel vægt 147.1
Procent renhed 97%