Få mere at vide
4-(trifluormethyl)pyridin-3-carbothioamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561893
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10561893 1 g 1g
10029591 250 mg 250mg
10546435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561893 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB05766DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 158063-54-8
Molekylær formel C7H5F3N2S
Molekylvægt (g/mol) 206.186
MDL nummer MFCD00205806
InChI nøgle HOPAEPDXFOSQMZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777771
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)pyridin-3-carbothioamid
SMIL C1=CN=CC(=C1C(F)(F)F)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbothioamide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbothioamide, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl nicotinthioamide, 4-trifluoromethyl pyridine-3-thiocarboxamide, maybridge4_004528, 3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-thionicotinamide, 4-trifluoromethylpyridine-3-thiocarboxamide, 3-pyridinecarbothioamide,4-trifluoromethyl, amino 4-trifluoromethyl 3-pyridyl methane-1-thione
Formel vægt 206.19
Procent renhed 95%