missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(trifluormethyl)pyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10754583
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10754583 1 g 1g
10516144 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10754583 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03857DA
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 175204-80-5
Molekylær formel C6H5F3N2
Molekylvægt (g/mol) 162.12
MDL nummer MFCD00173960
InChI nøgle DROFUWWORPKKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 4-trifluoromethyl-3-pyridylamine, pubchem2987, acmc-209e9a, 4-trifluoromethyl-3-pyridinylamine
PubChem CID 2735957
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)pyridin-3-amin
SMIL NC1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 162.11
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.