Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)piperidinhydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 11308746
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308746 250 mg 250mg
11398736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19441.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 155849-49-3 | C6H11ClF3N | 189,606 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155849-49-3
Molekylær formel C6H11ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 189.606
MDL nummer MFCD04971993
InChI nøgle KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl piperidine hydrochloride, 4-trifluoromethyl piperidine hcl, 4-trifluoromethyl piperidinehydrochloride, 4-trifluoromethylpiperidine hydrochloride, 4-trifluoromethyl-piperidine hydrochloride, piperidine, 4-trifluoromethyl-, hydrochloride, 4-trifluoromethyl piperidine, chloride, pubchem10319, 4-trifluoromethyl piperidine, hcl, 4-trifluoromethylpiperidine-hcl salt
PubChem CID 16218160
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)piperidin;hydrochlorid
SMIL C1CNCCC1C(F)(F)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Smeltepunkt ≥160 °C (dekomponering)
Mængde 250 mg
Beilstein 1341222
Formel vægt 189.61
Procent renhed 97%