Få mere at vide
4-(trifluormethyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432229
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432229 1 g 1g
15452229 250 mg 250mg
15442229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64840.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 657-36-3 | C6H10F3N | 153.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-36-3
Molekylær formel C6H10F3N
Molekylvægt (g/mol) 153.15
MDL nummer MFCD00102068
InChI nøgle RDRQUUWCJTYHCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl piperidine, 4-trifluoromethyl-piperidine, piperidine, 4-trifluoromethyl, pubchem22645, 4-trifluormethyl-piperidine
PubChem CID 136469
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)piperidin
SMIL FC(F)(F)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)piperidine
Farve Farveløs
Mængde 1 g
Formel vægt 153.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske