Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948661
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948661 100 g 100g
30947076 10 g 10g
30944499 500 g 500g
30943001 25 g 25g
30931667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948661 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11504100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
CAS 2338-75-2
Molekylær formel C9H6F3N
MDL nummer MFCD00001921
Mængde 100 g
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 185.15
Procent renhed 98%