Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile |
| CAS | 2338-75-2 |
| Molekylær formel | C9H6F3N |
| MDL nummer | MFCD00001921 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.15 |
| Procent renhed | 98% |