Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| CAS | 32857-62-8 |
| Molekylær formel | C9H7F3O2 |
| MDL nummer | MFCD00004352 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | C1=C(C=CC(=C1)CC(O)=O)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.15 |
| Procent renhed | 98% |