Få mere at vide
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride |
| CAS | 2923-56-0 |
| Molekylær formel | C7H8ClF3N2 |
| MDL nummer | MFCD00204233 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | Cl.FC(C1=CC=C(C=C1)NN)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.60 |
| Procent renhed | 97% |