Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3N2O3/c10-9(11,12)6-1-2-13-3-5(6)8(17)14-4-7(15)16/h1-3H,4H2,(H,14,17)(H,15,16) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 248.0409 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |