Få mere at vide
4-(trifluormethyl)nicotinonitril,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703263
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10703263 10 g 10g
10603803 1 g 1g
10639505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703263 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF04123EA
Kemiske identifikatorer
CAS 13600-43-6
Molekylær formel C7H3F3N2
Molekylvægt (g/mol) 172.11
MDL nummer MFCD00153107
InChI nøgle DHIRCRHQLUNYDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinenitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, pubchem9232, buttpark 4357-45, ksc495c9t
PubChem CID 2736743
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)pyridin-3-carbonitril
SMIL FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 172.11
Procent renhed 97%