Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15595196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595196 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15595196 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS 158063-66-2
Smeltepunkt 136.0°C to 141.0°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C7H4F3NO2
MDL nummer MFCD00082626
Mængde 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
InChI nøgle LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 191.11
PubChem CID 2777549
Formel vægt 191.11
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.