Få mere at vide
4-(trifluormethyl)nikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10160742
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10160742 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10253322 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10193134 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10160742 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03948CB
Kemiske identifikatorer
CAS 158063-66-2
Molekylær formel C7H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.11
MDL nummer MFCD00082626
InChI nøgle LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
PubChem CID 2777549
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 191.11
Procent renhed 97%