Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3N2O/c8-7(9,10)5-1-2-12-3-4(5)6(11)13/h1-3H,(H2,11,13) |
| Formel vægt | 190.0354 |