Få mere at vide
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15408717
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408717 250 mg 250mg
15488707 1 g 1g
15498707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52170.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114926-38-4 | C10H10F3NO2 | 233.19 g/mol
4-fluor-l-phenylalanin (fF) eller 4-trifluormethyl-l-phenylalanin blev introduceret i peptidkæden for at øge deres antimikrobielle aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-fluor-l-phenylalanin (fF) eller 4-trifluormethyl
-l-phenylalanin blev indført i peptidkæden for at øge deres antimikrobielle aktivitet.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114926-38-4
Molekylær formel C10H10F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 233.19
MDL nummer MFCD00044946
InChI nøgle CRFFPDBJLGAGQL-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, l-4-trifluoromethylphenylalanine, l-4-trifluoromethylphe, l-phenylalanine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluromethyl-l-phenylalanine hydrochloride, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, h-phe 4-cf3-oh
PubChem CID 2761501
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]propansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Beilstein 5747857
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 250 mg
Formel vægt 233.19
Procent renhed 95%