Få mere at vide
4-(Trifluormethyl)imidazol, 98%
Artikelnummer. 15492019
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492019 1 g 1g
15412029 250 mg 250mg
15402029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64711.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 33468-69-8 | C4H3F3N2 | 136,077 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33468-69-8
Molekylær formel C4H3F3N2
Molekylvægt (g/mol) 136.077
MDL nummer MFCD08458860
InChI nøgle DFLGRTIPTPCKPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4-trifluoromethylimidazole, 4-trifluoromethyl imidazole, 5-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4 5-trifluoromethyl imidazole, 1h-imidazole, 4-trifluoromethyl, imidazole, 4-trifluoromethyl, pubchem19080, acmc-1ailu
PubChem CID 585891
IUPAC navn 5-(trifluormethyl)-1H-imidazol
SMIL C1=C(NC=N1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)imidazole
Smeltepunkt 148 °C til 150 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 136.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof