Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30450929
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30450929 5 g
1 options
Artikelnummer. 30450929 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7965655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic Acid
CAS 53473-36-2
Molekylær formel C10H9F3O2
Mængde 5 g
Synonym 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanoic Acid, 3-(4-Trifluoromethylphenyl)propionic Acid, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid, 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid, 4-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, p-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,14,15)
SMIL O=C(CCC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)O
IUPAC navn 3-(4-(trifluormethyl)phenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 218.17
Formel vægt 218.06