Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone, 97%
Artikelnummer. 15446657
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446657 10 g 10g
15436657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33793.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75091-99-5 | C7H9F3O | 166.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75091-99-5
Molekylær formel C7H9F3O
Molekylvægt (g/mol) 166.14
MDL nummer MFCD00102145
InChI nøgle IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777491
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)cyclohexan-1-on
SMIL FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Kogepunkt 67°C to 68°C (16 mmHg)
Mængde 10 g
FN nummer UN1224
Synonym 4-trifluoromethyl cyclohexanone, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, 4-trifluoromethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, pubchem16025, 4-trifluoromethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,4-trifluoromethyl, 1-oxo-4-trifluoromethyl cyclohexane
Formel vægt 166.14
Procent renhed 97%