Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Lineær formel | CF3C6H9(=O) |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-trifluoromethyl cyclohexanone, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, 4-trifluoromethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, pubchem16025, 4-trifluoromethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,4-trifluoromethyl, 1-oxo-4-trifluoromethyl cyclohexane |
| Formel vægt | 166.14 |
| Procent renhed | 97% |