Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 455-18-5 |
| Molekylær formel | C8H4F3N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyano-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Trifluoromethyl-1-cyanobenzene, NSC 88340, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile, p-(Trifluoromethyl)cyanobenzene, p-Cyanobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-tolunitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC navn | 4-(trifluoromethyl)benzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.12 |
| Formel vægt | 171.0296 |