Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30454680
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30454680 25 g
1 options
Artikelnummer. 30454680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79178025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 455-18-5
Molekylær formel C8H4F3N
Mængde 25 g
Synonym 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyano-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Trifluoromethyl-1-cyanobenzene, NSC 88340, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile, p-(Trifluoromethyl)cyanobenzene, p-Cyanobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-tolunitrile
InChI formel InChI=1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
SMIL FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 171.12
Formel vægt 171.0296