Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30451711
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30451711 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30451711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796958500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
CAS 339-59-3
Molekylær formel C9 H6 O2 S2
Mængde 500 mg
Synonym 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-Trifluoromethylbenzhydrazide, 4-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, p-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-Trifluoromethylbenzoyl Hydrazide
InChI formel InChI=1S/C9H6O2S2/c10-9(11)8-4-3-7(13-8)6-2-1-5-12-6/h1-5H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1ccc(s1)c2cccs2
IUPAC navn 5-thiophen-2-ylthiophen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 210.273
Formel vægt 209.981