Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzhydrazid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide |
| CAS | 339-59-3 |
| Molekylær formel | C9 H6 O2 S2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-Trifluoromethylbenzhydrazide, 4-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, p-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-Trifluoromethylbenzoyl Hydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O2S2/c10-9(11)8-4-3-7(13-8)6-2-1-5-12-6/h1-5H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(s1)c2cccs2 |
| IUPAC navn | 5-thiophen-2-ylthiophen-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.273 |
| Formel vægt | 209.981 |