Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 2991-42-6 |
| Molekylær formel | C7H4ClF3O2S |
| MDL nummer | MFCD00042422 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | FC(C1=CC=C(C=C1)[S](=O)(=O)Cl)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.62 |
| Procent renhed | 97% |