missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Trifluoromethyl)benzenediazonium tetrafluoroborate, TRC

Artikelnummer. 30451062
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451062 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT791650100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzenediazonium tetrafluoroborate
CAS 36407-40-6
Molekylær formel C7H4F3N2 . BF4
Mængde 100 mg
Synonym 4-(Trifluoromethyl)-','tetrafluoroborate(1-) Benzenediazonium, Borate(1-)','tetrafluoro-','4-(trifluoromethyl)benzenediazonium, 4-Trifluoromethylphenyldiazonium tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/C7H4F3N2.BF4/c8-7(9,10)5-1-3-6(12-11)4-2-5;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
SMIL [F-].FB(F)F.FC(F)(F)c1ccc(cc1)[N+2]#N
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)benzenediazonium;tetrafluoroborate
Molekylvægt (g/mol) 259.92
Formel vægt 260.0356
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.