missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Trifluoromethyl)benzenediazonium tetrafluoroborate, TRC

Artikelnummer. 30456783
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456783 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456783 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7916501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)benzenediazonium tetrafluoroborate
CAS 36407-40-6
Molekylær formel C7H4F3N2 . BF4
Mængde 1 g
Synonym 4-(Trifluoromethyl)-','tetrafluoroborate(1-) Benzenediazonium, Borate(1-)','tetrafluoro-','4-(trifluoromethyl)benzenediazonium, 4-Trifluoromethylphenyldiazonium tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/C7H4F3N2.BF4/c8-7(9,10)5-1-3-6(12-11)4-2-5;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
SMIL [F-].FB(F)F.FC(F)(F)c1ccc(cc1)[N+2]#N
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)benzenediazonium;tetrafluoroborate
Molekylvægt (g/mol) 259.92
Formel vægt 260.0356
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.