Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)benzamide, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)benzamide |
| CAS | 1891-90-3 |
| Molekylær formel | C8H6F3NO |
| MDL nummer | MFCD00007998 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | NC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.14 |
| Procent renhed | 98% |