Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30452032
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30452032 1 g
1 options
Artikelnummer. 30452032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7910501G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 455-14-1
Molekylær formel C7 H6 F3 N
Mængde 1 g
Synonym (4-(Trifluoromethyl)phenyl)amine, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 1-Amino-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)aniline, 4-(Trifluoromethyl)benzenamine, 4-Amino-α,α,α-benzotrifluoride, 4-Aminobenzotrifluoride, NSC 10337, p-(Trifluoromethyl)aniline, p-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, p-Aminobenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenylamine
InChI formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
SMIL Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 161.12
Formel vægt 161.0452