Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)anilinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052135
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052135 25 mg
30052084 100 mg
30461246 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30052135 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0859.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(Trifluoromethyl)anilinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride
CAS 90774-69-9
Analyt- eller komponentnavne 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 F3 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Leflunomide Imp. A (EP), Leflunomide USP Related Compound A, Leflunomide USP RC A, 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride, Leflunomide Imp. A (EP) as Hydrochloride, Leflunomide Related Compound A as Hydrochloride, Leflunomide Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H
SMIL Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)anilin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 197.59
Mængde 25 mg
Formel vægt 197,0219 g/mol