Få mere at vide
4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridincarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| Formel vægt | 191.0194 |