Få mere at vide
4'-(Trifluoromethyl)-3-biphenylcarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-(Trifluoromethyl)-3-biphenylcarboxylic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(18)19/h1-8H,(H,18,19) |
| Formel vægt | 266.055 |