Få mere at vide
4-trifluormethyl-2(1H)-quinolinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Trifluoromethyl-2(1H)-quinolinone |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 213.16 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |