Få mere at vide
4-(trifluormethyl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13515010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13515010 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 13515010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446490010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
CAS: 52222-73-8 | C4H3F3N2 | 136,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS 52222-73-8
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H3F3N2
Mængde 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
InChI nøgle KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 136.08
PubChem CID 12777795
Formel vægt 136.08
Procent renhed 97%