Få mere at vide
4-trifluormethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427337
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427337 250 mg 250mg
15417337 1 g 1g
2 options
Artikelnummer. 15427337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34396.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52222-73-8 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. De palladium-katalyserede krydskoblingsreaktioner af 5-tributylstannyl-4-fluor-1H-pyrazol med aryliodider gav høje udbytter af de tilsvarende 5-aryl-4-fluor-1H-pyrazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is used as pharmaceutical intermediates. The palladium-catalyzed cross-coupling reactions of 5-tributylstannyl-4-fluoro-1H-pyrazole with aryl iodides provided high yields of the corresponding 5-aryl-4-fluoro-1H-pyrazoles.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52222-73-8
Molekylær formel C4H3F3N2
Molekylvægt (g/mol) 136.077
MDL nummer MFCD11226572
InChI nøgle KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
PubChem CID 12777795
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
SMIL C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 76°C to 78°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 136.1
Procent renhed 97%