Få mere at vide
4-Trifluormethyl-1H-pyrazol, 97%
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. De palladium-katalyserede krydskoblingsreaktioner af 5-tributylstannyl-4-fluor-1H-pyrazol med aryliodider gav høje udbytter af de tilsvarende 5-aryl-4-fluor-1H-pyrazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. De palladium-katalyserede krydskoblingsreaktioner af 5-tributylstannyl-4-fluor-1H-pyrazol med aryliodider gav høje udbytter af de tilsvarende 5-aryl-4-fluor-1H-pyrazoler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Trifluoromethyl-1H-pyrazole |
| Smeltepunkt | 76 °C til 78 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 136.1 |
| Procent renhed | 97% |