Få mere at vide
4-(trifluormethyl)-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10785622
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10785622 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10785622 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00293DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS 1000339-98-9
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H5F3N2
MDL nummer MFCD09263211
Mængde 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-indazole, indazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1 2 h-indazole
InChI nøgle KCWIWQGNCLKDJZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C1=C2C=NNC2=CC=C1
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)-1H-indazol
Molekylvægt (g/mol) 186.14
PubChem CID 24729335
Formel vægt 186.14