missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30454729
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454729 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7790981G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid
CAS 195457-71-7
Molekylær formel C14 H9 F3 O2
Mængde 1 g
Synonym 4-(4-Trifluoromethylphenyl)benzoic Acid, 4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(18)19/h1-8H,(H,18,19)
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 266.215
Formel vægt 266.055
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.